Learn More
VITLAB™ Pissettes de sécurité à col étroit en PP VITsafe™
Travaillez en toute sécurité avec des produits chimiques potentiellement dangereux. Les pissettes de sécurité à col étroit en PP VITLAB™ VITsafe™ portent des informations de sécurité imprimées indélébiles. Elles disposent d’un bouchon ventilé à code couleur et d’un contrôle précis du jet éliminant les gouttes et les fuites. Fabriqué en matériau résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec de l’acétone et du MEK.
95.65€ - 107.00€
Spécification
Type de bouchon | Bouchon à vis ventilé |
---|---|
Type de produit | Pissette de sécurité |
Couleur | Transparent |
Matériau | PP |
Conditionnement | Emballage individuel dans sachet en PE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11817900
|
VITLAB™
1431829 |
250 ml | Acétone | 135 mm |
107.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15300554
|
VITLAB™
1432989 |
500 ml | Méthyléthylcétone (MEK) | 180 mm |
95.65€
6 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Travailler avec des substances chimiques parfois dangereuses exige un niveau élevé de responsabilité et de soin. Les pissettes de sécurité VITsafe™ répondent à toutes les exigences de sécurité pour une manipulation sûre. Les flacons pulvérisateurs sont conditionnés individuellement dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés.En polypropylène léger et durable
- Le PP ajoute un niveau de résistance significativement plus élevé à de nombreux solvants, notamment l’acétone et le MEK
- Les pissettes et les tubes de pulvérisation en PP peuvent être autoclavés pendant 20 minutes à 121°C
- Le matériau transparent permet une identification et une surveillance faciles
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, numéro CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
- Conformément à la directive CE n°1272/2008 (GHS)
- La conception élimine presque toute la surpression statique
- Empêche presque toutes les fuites ou fuites qui peuvent survenir avec les changements de température dans le laboratoire
- Les bouchons à code couleur facilitent l’identification visuelle du support
- Les flacons utilisent des couvercles à bouchon à vis avec filetage GL pour un maintien solide et sûr
- L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un contrôle précis
- Reflux du milieu optimisé grâce au tube de pulvérisation continu
Spécification
Bouchon à vis ventilé | |
Transparent | |
Emballage individuel dans sachet en PE | |
GL 25 |
Pissette de sécurité | |
PP | |
Rouge | |
Étroit |