Learn More
BrandTech™ Flacons d’échantillon en polypropylène VITALAB™ avec bouchons à clipser
Ces flacons d’échantillon en polypropylène avec bouchons à clipser sont parfaitement adaptés au prélèvement, au stockage et au transport d’échantillons en laboratoire.
72.70€ - 108.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PP |
Nb par paquet | 10 |
Plage de températures (métrique) | 125°C max. |
Matériau du bouchon | En PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10771204
|
BrandTech™
130394 |
60 ml | 90 mm | 38 mm |
72.70€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10360275
|
BrandTech™
130594 |
180 ml | 112 mm | 54 mm |
108.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10366722
|
BrandTech™
130494 |
90 ml | 62 mm | 54 mm |
89.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- De couleur transparente
- Bouchons à clipser et corps du flacon en PP
- Excellente résistance aux alcools, aldéhydes, alcalis et acides
Spécification
Transparent | |
10 | |
En PP | |
Conteneur d’échantillon |
PP | |
125°C max. | |
Bouchon à vis |