Learn More
VITLAB™ Conteneurs d’échantillons transparents, en polypropylène, avec bouchon à clipser
Marque: VITLAB™ 69294
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Spécification
50 mm | |
160 ml | |
Couvercle à clipser | |
Conteneur d’échantillon |