Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PVC transparent
Option idéale pour visualiser l’écoulement des liquides. La tubulure transparente en PVC Deutsch Neumann™ est solide mais légère et convient à un usage général en laboratoire.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3501216
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 4.33800kg
Code produit. 10084013
  • 78.37€ / 50m
En stock
Description
  • De couleur transparente
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 60 °C
  • Haute flexibilité et résistance chimique
  • Excellente résistance à l'abrasion, lisse à l'intérieur et à l'extérieur
Spécification
Spécification
ISO 9001:2008
PVC
50 m
1/boîte
12 mm
16 mm
2 mm