Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure en PVC transparent
Option idéale pour visualiser l’écoulement des liquides. La tubulure transparente en PVC Deutsch Neumann™ est solide mais légère et convient à un usage général en laboratoire.
Marque: Deutsch Neumann™ 3511927
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- De couleur transparente
- Résistance à la chaleur jusqu’à 60 °C
- Haute flexibilité et résistance chimique
- Excellente résistance à l'abrasion, lisse à l'intérieur et à l'extérieur
Spécification
ISO 9001:2008 | |
PVC | |
50 m | |
1/boîte | |
12 bars à 20°C |
19 mm | |
27 mm | |
4 mm | |
Transparent |