Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en PVC transparent et maille térylène
Tubulure à usage général pour le transfert de fluides, de gaz et d’aliments en poudre
11.70€ - 32.65€
Spécification
Matériau | PVC |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 10 m |
À utiliser avec (application) | Convient aux applications à pression modérée ou sous vide |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12424080
|
Fisherbrand™
|
10 x 3 mm |
32.65€
10m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12355869
|
Fisherbrand™
|
8 x 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12335869
|
Fisherbrand™
|
5 x 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12345869
|
Fisherbrand™
|
6,5 x 3mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Toutes les dimensions sont approximatives- Transparente, incolore
- Paroi renforcée en maille térylène
- Souple, mais grande force inhérente
- Adaptée aux applications à pression modérée ou sous vide
Specifications
PVC | |
Convient aux applications à pression modérée ou sous vide | |
Transparent |
10 m | |
1/boîte |