Learn More
MedChemExpress Trastuzumab
Spécification
Spécification
| Antigène | EGFR |
| Quantité | 5 mg |
| Espèces cibles | Human |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Type de produit | Inhibitory Antibodies |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 180288-69-1 |
| Pureté ou qualité | 99.2% |