Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux pour bains-marie Precision™
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Marque:  Thermo Scientific™ 3161599
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Code produit. 15335917
  • 742.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-08-2024
Description
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Plateau pour tubes à essai
  • Mesure 12,7 × 25,9 po. (12,7 × 25,9 cm)
  • Contient des tubes à essai de 10, 13 ou 25 mm
Plateaux pour flacons
  • Dimensions 12,7 × 25,9 cm (5 × 10,2 po.)
  • Le plateau pour flacons de 25 ml contient 18 clips
  • Plateau pour flacons de 50 ml comprenant 10 clips
Spécification
Spécification
Plateau de flacons de 25 ml
Bains-marie à agitation Precision
Plateau pour flacon
Acier inoxydable
25 mL
Réciproque
Flacons de 18 x 25 ml