Learn More
Thermo Scientific™ Plateaux pour bains-marie Precision™
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Marque: Thermo Scientific™ 3164717
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 3.41000kg
Description
Maintenez les tubes à essai et les flacons en place grâce aux plateaux pour bains-marie Thermo Scientific™ Precision™.
Plateau pour tubes à essai- Mesures 5 × 10,2 in (12,7 × 25,9 cm)
- Pour tubes à essai de 10-13 à 25 mm
- Mesures 12,7 × 25,9 cm (5 × 10,2 in)
- Plateau de flacons de 25 ml ; Comprend 18 clips
- Plateau de flacons de 50 ml ; Comprend 10 clips
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Plateau à parois hautes - grand | |
Bain-marie à agitation de précision 27 L | |
Plateau pour flacon |
25 ml, 50 ml | |
Réciproque | |
Acier inoxydable |