Learn More
IKA™ Trayster Basic
Agitateur vertical de base Trayster avec rotation verticale pour un mélange régulier mais efficace avec une vitesse fixe.
Marque: IKA™ 0004005000
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Description
- Idéal pour les échantillons biologiques, en particulier les échantillons sanguins.
- Convient aux procédés de séparation et de mélange d’échantillons en poudre et liquides dans les tubes Eppendorf et Greiner contenant jusqu’à 50 ml.
- Les accessoires facilement amovibles permettent un nettoyage simple et rapide des échantillons déversés.
Spécification
0 à 20 tr/min | |
100/240 V | |
1 A | |
50/60 Hz | |
460 mm | |
80% |
100/240 V, 24 VCC, 50/60 Hz, 1 A | |
4°C à 50°C | |
IP 21 DIN EN 60529 | |
140 mm | |
Trayster Basic |