Learn More
Skytec™ Gants de sécurité TRC715
Code produit 30274640 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274640 Grande 10 paires
30274509 Standard 10 paires
30274598 Moyen 10 paires
30274596 XL 10 paires
30274626 2XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274640 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur SKG00016EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.54€
    102.13€ / 10 paires
    Économisez 48.41€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Résistance exceptionnelle aux coupures permettant une protection dans les applications à haut risque. Gant respirant, durable et flexible offrant une excellente adhérence en milieu huileux.
  • 100 % polyester recyclé
  • La doublure intérieure en HPPE offre confort et protection
  • L'acier entièrement encapsulé avec du polyester recyclé à l'extérieur renforce la protection contre les bavures et les arêtes vives.
  • Le revêtement en nitrile micro-mousse offre une adhérence exceptionnelle tout en permettant à l'air chaud et à l'humidité intérieure de s'échapper.
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016 : Coupe A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Vert, Noir
Cut Resistance Rating Niveau E
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Tubes en acier inoxydable
Type de produit Guantes resistentes a cortes
Dimensions Grande
Norme EN388 4X43E
Matériau de revêtement HPPE, polyester recyclé
Longueur (métrique) 255 mm