Description
- Gants en latex entièrement enduits, résistants aux coupures et à haute résistance
- Résistance aux coupures : Niveau E / A5
- Doublure de 13 g avec intérieur en HPPE offrant une protection contre les coupures
- L'acier et le nylon entièrement encapsulés à l'extérieur renforcent la protection contre les bavures et les arêtes vives.
- Le latex doublement enduit (latex lisse entièrement recouvert/paume en latex mousse) offre une excellente protection contre l'eau et une adhérence élevée en conditions humides.
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'°à 100 °C pendant une courte période (15 secondes max.)
- Le tricot sans couture prévient les irritations
- Le poignet élastique assure un maintien sûr.
- Certifié RCS (Recycled Claim Standard)
- 1 paire = 1 bouteille recyclée de 500 mL PET bouteille
- 29 g de CO₂ en moins par rapport à une alternative en polyester vierge
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016 : Skin A5, EN 388:2016 + A1:2018 3X43E, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Latex |
| Couleur | Vert, Noir |
| Cut Resistance Rating | Niveau E |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Nylon |
| Type de produit | Guantes resistentes a cortes |
| Dimensions | XL |
| Afficher plus |