Learn More
uvex Botte Trend PU 69358 noire/bleue - Largeur 11
Code produit. p-7231285 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17283721
Marque: uvex 6935838
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaussures de sécurité Uvex 2 Trend pour applications à risque moyen (S1-S3) ; le contrefort offre une stabilité accrue sans limiter le mouvement
Botte Uvex 2 Trend 69358 S2 SRC
  • Botte de sécurité S2 sportive pour pied large
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Système de laçage sans à-coups, résistant à la chaleur et à la saleté
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
  • Protection fiable
  • Embout en acier et contrefort anti-torsion Uvex apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
  • Semelle externe ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Tige, doublure et semelle intérieure amovible dotées de la technologie Uvex Climazone
    • Le système de transfert de l’humidité permet de maintenir la température du pied
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure confortable et anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Article n° 69358
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 38 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Bleu
Matériau Cuir
Dimensions 38
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Non
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 2
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit ESD Safety Shoe