Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Trento avec plaque de semelle
Click to view available options
Dimensions:
41
42
43
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
Description
- Dessus en cuir pleine fleur imperméable
- Doublure en cuir confortable et en argent purifié Hydro-Tec™
- Antibactérien avec semelle intérieure en cuir
- Semelle extérieure en caoutchouc nitrile
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 43 |
| Caractéristiques de la semelle | Antibactérien avec semelle extérieure résistante à la chaleur, couche supérieure en cuir |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc en nitrile |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Waterproof | Oui |
| Type de produit | Chaussures de sécurité avec plaque de semelle |