Learn More
TRERF1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16859544 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16859544 20 μL 20µL
16849544 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16859544 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 200621AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The antibody recognizes the C-term of TRERF1.
TREF1 encodes a zinc-finger transcriptional regulating protein which interacts with CBP/p300 to regulate the human gene CYP11A1.
Spécification
Antigène TRERF1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.33 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression TRERF1
Numéro d’ordre du gène Q8BXJ2, Q96PN7
Alias de gène HSA277276, RAPA, RP1 139D8.5, TReP 132, TREP132, TRERF1, Zinc finger protein rapa
Symboles de gène(s) TRERF1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Peptide
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 224829, 55809
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG