Learn More
Citrate Tri-Ammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. p-7072813 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
25 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
Code produit. 10498200
Marque: Fisher Chemical A/4080/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 3458-72-8
Formule moléculaire C6H17N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Numéro MDL 36406
Clé InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 185°C
Couleur Blanc
pH 7 to 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 243.22g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid, triammonium salt