Learn More
α-phosphate tricalcique, puriss. p.a., ≥75 % base phase-α, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120002 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 15625770
Marque: Honeywell-Fluka 5373710G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥ 75 % de base en phase α (poudre frittée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-87-4
Formule moléculaire Ca3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 310.174
Numéro MDL MFCD00015984
Clé InChI QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonyme calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
CID PubChem 24456
ChEBI CHEBI:9679
Nom IUPAC diphosphate de tricalcium
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau α-tri-Calcium phosphate
Point de fusion 1670°C
Quantité 10 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 310.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥75% α to phase basis (sintered powder)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Sintered powder
Densité 3.27g/cm3