Learn More
Alfa Aesar™ Tri-n-butyle(1-éthoxyvinyl)étain
Marque: Alfa Aesar™ H31562.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 97674-02-7 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 2788 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
97674-02-7 | |
361.157 | |
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N | |
619414 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC |
C16H34OSn | |
MFCD00010240 | |
tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl | |
tributyl(1-éthoxyéthényl)stannane |
Spécification
Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin | |
>110°C (230°F) | |
85°C to 86°C (0.07mmHg) | |
97674-02-7 | |
MFCD00010240 | |
tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC | |
361.157 | |
361.14 |
1.067 | |
1.476 | |
1g | |
C16H34OSn | |
UN2788 | |
HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N | |
tributyl(1-éthoxyéthényl)stannane | |
619414 |