Learn More
Citrate de tri-sodium dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10172730 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 10172730
Marque: Fisher Chemical S/3280/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Citrate de tri-sodium dihydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Numéro MDL 150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI : 32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion > 300°C
Couleur Blanc
pH 8.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 294.09 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique