Learn More
Citrate trisodique dihydraté, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical
Code produit. 10030520 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10030520 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10030520 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3380/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion >300°C
CAS 4-3-6132
Couleur Blanc
pH 8.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Numéro MDL 150031
Synonyme trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI:32142
Poids de la formule 294.09g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique