Learn More
Triacétine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11974911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
Code produit. 11974911
Marque: Thermo Scientific Acros 139220100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-76-1
Formule moléculaire C9H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Clé InChI URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
CID PubChem 5541
ChEBI CHEBI:9661
Nom IUPAC acétate de 2,3-diacétyloxypropyle
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triacetin
Point de fusion 3.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1550g/mL
Point d’ébullition 258.0°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4330
Quantité 10 L
Beilstein 02,147
Merck Index 15,9751
Gravité spécifique 1.155
Informations sur la solubilité Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viscosité 23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche