Learn More
Tributylborane, solution 1M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-202477 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10731345
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-56-5, 109-99-9
Formule moléculaire C12H27B
Poids moléculaire (g/mol) 182.16
Numéro MDL MFCD00009423
Clé InChI CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
CID PubChem 31216
Nom IUPAC tributylborane
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylborane
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 1M Solution in Tetrahydrofuran
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3B
Concentration 0.94 to 1.06M
Fieser 10,410
Densité 0.8470g/mL
Poids de la formule 182.16
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.847
Quantité 100 mL
Point d’éclair −20°C
Forme physique Solution