Learn More
Acide trichloroacétique, pour électrophorèse, Fisher Chemical™
Code produit. p-7073645 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10539770
Marque: Fisher Chemical T/P500/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
Numéro MDL 4177
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
pH 1,2
Point de fusion 52°C
Point d’ébullition 196°C
Couleur Blanc
Poids de la formule 163.39g/mol
Quantité 250g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
Tension de vapeur 1,2 mbar à 50°C, 0,08 mbar à 25 C