Learn More
Solution d’acide trichloroacétique, MP Biomedicals™
Code produit. 11462691 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11462691
Marque: MP Biomedicals 0219605780
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solution d’acide trichloroacétique
  • Il est utilisé dans la précipitation des protéines ; a été utilisé pour déterminer la concentration des protéines par précipitation quantitative.
  • Il est également utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie.
  • Un protocole pour la précipitation des acides nucléiques se trouve dans le clonage moléculaire. Les rats exposés à des quantités sublétales chroniques d’acide trichloroacétique ont affiché une augmentation de la bilirubine sérique avec une diminution des protéines hématologiques et des cholestérols, ainsi que des baisses significatives des globules rouges, du volume cellulaire moyen, de l’hémoglobine corpusculaire moyenne, de l’hémoglobine et de l’hématocrite.
  • Chez la souris, la production de tumeurs hépatiques a été associée à l’acide trichloroacétique, qui est également un hépatocarinogène connu de la souris.
  • Sur l’acide trichloroacétique du cochon d’Inde, on a observé qu’il s’agit d’un alergène doux sur la peau.
  • L’acide trichloroacétique est un analogue de l’acide acétique couramment utilisé pour précipiter les protéines, l’ADN et l’ARN. En présence de l’acide trichloroacétique SDS précipitera des protéines qui peuvent ensuite être quantifiées par la méthode Lowry.
  • Ce composé est également utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie dans le séquençage des protéines, la détection de l’albumine et la synthèse organique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic Acid Solution
Note relative au nom 6.1N
pH 1.2 (0.1 M aqueous solution)(Literature)
CAS 76-03-9
Point de fusion ∼56°C (Literature)
Formule moléculaire C2HCl3O2
Numéro MDL MFCD00004177
Numéro UN UN2564
Beilstein 970119
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Concentration 100 % p/v
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 163.4
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Poids de la formule 163.38
Densité 1,62 de densité spécifique
Quantité 100 ml
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetic Acid, 6.1 N Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trichloroacetic acid