Learn More
Tricine, solution tampon de 0,5M, pH 7,5, Thermo Scientific™
Code produit. 15464999
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. Quantité unitSize
15464999 100 mL 100mL
15474999 250 mL 250mL
2 options
Code produit. 15464999
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62672.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-1-5704
Formule moléculaire C6H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Numéro MDL MFCD00004277
Clé InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nom IUPAC Acide 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tricine buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL