Learn More
Tricosane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10361263
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
638-67-5
C23H48
324.63
MFCD00009350
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
12534
CHEBI:32934
tricosane
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
638-67-5
C23H48
324.63
MFCD00009350
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
n-tricosane, tricosan, docosane, methyl, unii-t166b8r1vc, ch3-ch2 21-ch3, tricosane, analytical standard, tricosane, tricosane standardmaterialforgc, unii-j3n6x3yk96 component
12534
CHEBI:32934
tricosane
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tricosane
Point de fusion 47°C to 50°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 380°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)21CH3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 324.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons brillants