Learn More
Triéthanolamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10183040
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
102-71-6
149.19
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
102-71-6
149.19
MFCD00002855
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
7618
CHEBI:28621
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triethanolamine
Note relative au nom 97%
Informations sur la décomposition >325°C
Point de fusion 21.0°C
Densité 1.1245g/mL
Point d’ébullition 360.0°C
Point d’éclair 190°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H15NO3
Formule linéaire (HOCH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4840 to 1.4860
Quantité 2.5 L
Fieser 01,1196
Merck Index 15, 9830
Gravité spécifique 1.1245
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and acetone,soluble in chloroform,slichtly soluble in benzene and ether,soluble 4.2% in benzene; 1.6% in ether; 0.4% in,carbon tetrachloride and < 0.1% in n-he
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
Viscosité 600 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 149.19
Tension de vapeur <0.01mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide huileux