Learn More
Orthoformiate de triéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10512541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
25L
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10512541
Marque: Thermo Scientific Acros 139661000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-51-0
Formule moléculaire C7H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00009230
Clé InChI GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
CID PubChem 31214
Nom IUPAC diéthoxyméthoxyéthane
SMILES CCOC(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethyl orthoformate
Point de fusion -61.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 146.0°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH(OC2H5)3
Indice de réfraction 1.3900 to 1.3920
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 20
Fieser 01,1204; 02,430; 04,527; 05,690; 06,610; 07,385; 11,555; 13,327
Merck Index 15, 6980
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl orthoformate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.