Learn More
Phosphate triéthylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10532731
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
122-52-1
166.16
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triethyl ester, triethoxyphosphine, ethyl phosphite, eto 3p, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, unii-6b2r04s55g, hsdb 895, p oet 3, c2h5o 3p
31215
phosphite de triéthyle
CCOP(OCC)OCC
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
122-52-1
166.16
MFCD00009084
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
phosphorous acid, triethyl ester, triethoxyphosphine, ethyl phosphite, eto 3p, triethylphosphite, phosphorous acid triethyl ester, fosforyn trojetylowy czech, unii-6b2r04s55g, hsdb 895, p oet 3, c2h5o 3p
31215
phosphite de triéthyle
CCOP(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triethyl phosphite
Note relative au nom 97%
Point de fusion -112.0°C
Densité 0.9650g/mL
Point d’ébullition 156.0°C to 158.0°C
Point d’éclair 44°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H15O3P
Formule linéaire (C2H5O)3P
Indice de réfraction 1.4120 to 1.4140
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 330
Fieser 01,1212; 02,432; 03,304; 04,529; 05,693; 06,612; 07,387; 08,501; 11,555; 12,143
Merck Index 15, 9840
Gravité spécifique 0.965
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (hydrolysis). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 166.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triethyl phosphite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.