Learn More
Honeywell Fluka™ Solution de phosphate de triéthylammonium, pH 3, Honeywell™ Fluka™
BioUltra, ∼1,0 M en H2O
104.41€ - 407.34€
Spécification
Poids moléculaire | 199,187 |
---|---|
pH | 2,9 à 3 |
Conditionnement | Flacon en verre |
CAS | 10138-93-9 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15657420
|
Honeywell Fluka™
90361-100ML |
100 mL | Flacon en verre |
104.41€
100mL |
Expédition estimée: 09-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15667420
|
Honeywell Fluka™
90361-500ML |
500 mL | Flacon en verre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Produits de qualité supérieure pour les sciences de la vie
- Les protocoles d’essai les plus stricts et la pureté la plus élevée
- Des méthodes de fabrication supérieures et des protocoles de test spécifiques aux produits conçus pour garantir la qualité à notre niveau le plus élevé
- Les tests peuvent inclure, sans s’y limiter, la pureté par électrophorèse sur gel, les tests de métaux à l’état de traces et les tests d’application.
Spécification
199,187 | |
2,9 à 3 | |
Flacon en verre | |
10138-93-9 |