Learn More
Trifloxystrobine, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifloxystrobin |
| CAS | 141517-21-7 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Densité | 1.360 g/cm3 (20°C) |
| Couleur | Blanc |
| Point de fusion | 72.9°C |
| Synonyme | Methyl (E)-a-methoxyimino-2-[(E)-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylidenaminooxymethyl]phenylacetate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 408.37 g/mol |
| Quantité | 100 mg |