missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIM49 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13435957
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13435957 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13435957 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531431

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: NT2D1, IMR32. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene contains a RING zinc finger, a motif known to be involved in protein-protein interactions. This gene has been found to be preferentially expressed in testis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRIM49
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.68 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression TRIM49
Numéro d’ordre du gène P0CI25
Alias de gène RING finger protein 18; RNF18; testis-specific RING Finger protein; testis-specific ring-finger protein; TRIM49; TRIM49A; TRIM49L2; tripartite motif containing 49; tripartite motif-containing 49; tripartite motif-containing protein 49
Symboles de gène(s) TRIM49
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human TRIM49. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57093
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.