missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM54 Mouse anti-Human, Clone: OTI6F5, lyophilized, TrueMAB™

Code produit 17687651
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17687651 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17687651 Fournisseur Origene Technologies Code fournisseur CF803765

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

The protein encoded by this gene contains a RING finger motif and is highly similar to the ring finger proteins RNF28/MURF1 and RNF29/MURF2. In vitro studies demonstrated that this protein, RNF28, and RNF29 form heterodimers, which may be important for the regulation of titin kinase and microtubule-dependent signal pathways in striated muscles. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.

Spécification

Antigène TRIM54
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI6F5
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
Expression TRIM54
Numéro d’ordre du gène Q9BYV2
Alias de gène MURF, MURF-3, RNF30, muRF3
Symboles de gène(s) TRIM54
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 166-400 of human TRIM54 produced in E.coli.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57159
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.