Learn More
Orthobenzoate de triméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10184140
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
707-07-3
C10H14O3
182.22
MFCD00008474
IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
69720
triméthoxyméthylbenzène
COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
707-07-3
C10H14O3
182.22
MFCD00008474
IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
69720
triméthoxyméthylbenzène
COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trimethyl orthobenzoate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 87°C to 88°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(OCH3)3
Indice de réfraction 1.4880 to 1.49
Quantité 10 g
Fieser 13,327; 04,548; 13,195; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Gravité spécifique 1.06
Poids de la formule 182.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide