Learn More
Phosphite de triméthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049830
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
121-45-9
C3H9O3P
124.076
MFCD00008350
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyphosphine, phosphorous acid, trimethyl ester, trimethylphosphite, methyl phosphite, trimethylfosfit, trimethoxyfosfin, trimethylfosfit czech, trimethoxyfosfin czech, fosforyn trojmetylowy czech, unii-26q0321zdg
8472
phosphite de triméthyle
COP(OC)OC
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
121-45-9
C3H9O3P
124.076
MFCD00008350
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyphosphine, phosphorous acid, trimethyl ester, trimethylphosphite, methyl phosphite, trimethylfosfit, trimethoxyfosfin, trimethylfosfit czech, trimethoxyfosfin czech, fosforyn trojmetylowy czech, unii-26q0321zdg
8472
phosphite de triméthyle
COP(OC)OC
It is an important raw material and intermediate used in Organic synthesis..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Trimethyl phosphite
Point de fusion °C to 78°C
Densité 1.052 g/mL
Point d’ébullition 111°C to 112°C
Point d’éclair 27°C (80°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3O)3P
Indice de réfraction 1.408
Quantité 100 g
Numéro UN UN2329
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes with water.
Poids de la formule 124.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide