Learn More
Triméthylsilanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15437788
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15437788
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61276.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1066-40-6 | C3H10OSi| 90.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le triméthylsilanol est utilisé comme couche hydrophobe sur des surfaces silicatées. Utilisé comme antimicrobien.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1,00 mg/ml).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1066-40-6
Formule moléculaire C3H9LiOSi
Poids moléculaire (g/mol) 96.13
Numéro MDL MFCD02751657
Clé InChI OXOZHAWWRPCVGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilanol, silanol, trimethyl, unii-z4bin3300p, trimethylhydroxysilane, ccris 1320, hydroxy trimethyl silane, silanol, 1,1,1-trimethyl, ksc504m9b, 2004-14-0 lithium salt, 10519-96-7 potassium salt
CID PubChem 66110
Nom IUPAC lithium(1+) trimethylsilanolate
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[O-]
Spécification
Point d’ébullition 98°C to 100°C
Nom chimique ou matériau Trimethylsilanol
Quantité 100 g
Formule linéaire (CH3)3SiOH
Numéro UN UN1993
Beilstein 1361356
Point d’éclair 4°C (39°F)
Informations sur la solubilité Soluble in water (1.00mg/ml).
Poids de la formule 90.2
Pourcentage de pureté 95%
Densité 0.814
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.