Learn More
Trimyristine, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10046000
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-45-3
Formule moléculaire C45H86O6
Poids moléculaire (g/mol) 722.59
Numéro MDL MFCD00036229
Clé InChI DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
CID PubChem 11148
ChEBI CHEBI:77391
Nom IUPAC tétradecanoate de2,3-di(tétradecanoyloxy)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimyristin
Note relative au nom 90%
Point de fusion 54°C to 58°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9896
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Poids de la formule 722.59
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre cristalline