Learn More
Trimyristine, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-208556 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10599993
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 555-45-3 | C45H86O6 | 722.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-45-3
Formule moléculaire C45H86O6
Poids moléculaire (g/mol) 722.59
Numéro MDL MFCD00036229
Clé InChI DUXYWXYOBMKGIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimyristin, glycerol trimyristate, myristin, propane-1,2,3-triyl tritetradecanoate, glyceryl trimyristate, dynasan 114, myristic acid triglyceride, trimyristoylglycerol, tetradecanoic acid, 1,2,3-propanetriyl ester, myristin, tri
CID PubChem 11148
ChEBI CHEBI:77391
Nom IUPAC tétradecanoate de2,3-di(tétradecanoyloxy)
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimyristin
Note relative au nom 90%
Point de fusion 54°C to 58°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 9896
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,benzene,chloroform,ether
Poids de la formule 722.59
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre cristalline