Learn More
Trioléine, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15474799
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15474799
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62419.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.453 g/mol
Glycerol trioleate can be used as an emulsifier, also as creams, lotions and lipsticks matrix. Used as textile finishing agent in textile industry, also used as additive in pigment grind. In pharm industry, used as ointment, emulsifiable paste, suppository, lotion, emulsifier in air agent, stabilizing agent, lubricating agent, antifoaming agents. In food industry, it has the function as emulsify, disperse, defoaming, blister, antistaling of starch and control fat agglutination, usually used as agent in candy, ice cream, cookie and bread. When used in beverage, could avoid ester to float, and avoid protein to sink, therefore to improve stability. When used in bread, cookie , could improve organization structure, increase volume, antistaling, prolong warranty validity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trioléate de glycérol peut être utilisé comme émulsifiant, mais également comme matrice de crèmes, lotions et rouges à lèvres. Il est utilisé comme agent de finition textile dans l’industrie textile, mais également comme additif dans le cadre du broyage de pigment. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé dans les pommades, pâtes émulsifiantes, suppositoires, lotions, agents émulsifiants dans l’air, agents stabilisants, agents lubrifiants, agents antimousse. Dans l’industrie alimentaire, il a pour fonction d’émulsifier, disperser, éviter la formation de mousse, faire gonfler, éviter le dessèchement de l’amidon et de contrôler l’agglutination des graisses ; il est généralement utilisé comme agent dans les bonbons, les crèmes glacées, les biscuits et le pain. Lorsqu’il est utilisé dans les boissons, il empêche l’ester de flotter et évite que les protéines se déposent au fond du contenant, ce qui améliore la stabilité. Lorsqu’il est utilisé dans le pain et les biscuits, il permet d’améliorer la structure, de faire gonfler, d’éviter qu’ils ne dessèchent et de prolonger leur date limite de consommation.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther et le tétrachlorure de carbone
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-32-7
Formule moléculaire C57H104O6
Poids moléculaire (g/mol) 885.453
Numéro MDL MFCD00137563
Clé InChI PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonyme triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
CID PubChem 45253964
Nom IUPAC [2-[(Z)-octadec-9-énoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-énoyl]oxypropyle](E)-octadec-9-énoate
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triolein
Couleur Jaune
Densité 0.91
Point d’ébullition 235°C to 240°C (18 mmHg)
Point d’éclair 330°C (626°F)
Formule linéaire (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Indice de réfraction 1.468
Quantité 25 g
Beilstein 1718692
Merck Index 14,9732
Informations sur la solubilité Soluble in chlorofom, ether, and carbon tetrachloride
Poids de la formule 885.45
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique
Forme physique Liquide