missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIP10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15948074
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15948074 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15948074 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA565319

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LQRFNRDQAHF YFSQMPQIFD KLQDMDERRA TRLGAGYGLL SEAELEVVPI IA Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 96%, rat 89%.

Required for translocation of GLUT4 to the plasma membrane in response to insulin signaling. Required to coordinate membrane tubulation with reorganization of the actin cytoskeleton during endocytosis. Binds to lipids such as phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and phosphatidylserine and promotes membrane invagination and the formation of tubules. Also promotes CDC42-induced actin polymerization by recruiting WASL/N-WASP which in turn activates the Arp2/3 complex. Actin polymerization may promote the fission of membrane tubules to form endocytic vesicles. Required for the formation of podosomes, actin-rich adhesion structures specific to monocyte-derived cells. May be required for the lysosomal retention of FASLG/FASL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène TRIP10
Applications Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression Trip10
Numéro d’ordre du gène Q15642
Alias de gène AI646975; Cdc42 interacting protein-4; cdc42-interacting protein 4; Cip4; hSTP; protein Felic; Salt tolerant protein; salt tolerator; STOT; STP; thyroid hormone receptor interactor 10; thyroid receptor-interacting protein 10; TR-interacting protein 10; TRIP10; TRIP-10
Symboles de gène(s) Trip10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human TRIP10. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106020).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9322
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.