Learn More
Résine triphénylphosphine, 1 % réticulée avec DVB, 1,0-1,5 mmol/g, maillage 100-200, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Acros 366870250
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : CAS : 39319-11-4 Poids : 0.07500kg
Quantité 25g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10025403
  • 327.60€ / 25g
Expédition estimée: 15-07-2022
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
39319-11-4
262.292
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Triphénylphosphane
C18H15P
MFCD00148025
11776
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Triphenylphosphine resin
39319-11-4
25g
MFCD00148025
C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
262.292
Mailles de 100 à 200
1% crosslinked with DVB, 1.0-1.5mmol/g
Flacon en verre
C18H15P
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Triphénylphosphane
11776
Vidéos
FDS Documents