Learn More
Aalborg™ Base pour trépied pour cadres de tubes à trépied
Le socle trépied d’Aalborg™ pour les cadres de tubes à trépied supporte les cadres de tubes à trépied simples et multiples pour ajouter de la stabilité.
65.61€ - 248.04€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11738378
|
Aalborg™
TP2 |
Cadres multitubes à 2 tubes à trépied |
65.61€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11758378
|
Aalborg™
TP1 |
Cadre à tube unique à trépied |
248.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767819
|
Aalborg™
TP5 |
Cadres multitubes à 5 tubes à trépied |
77.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11748378
|
Aalborg™
TP3 |
Cadres multitubes à 3 tubes à trépied |
75.58€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11787639
|
Aalborg™
TPG |
Cadres multitubes à 2 tubes pour gaz à trépied |
75.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Accessoire pour instruments de mesure de type P, S et T
- Pour une utilisation avec un cadre monotube ou multitubulaire
- Convient aux débitmètres de 65 mm et 150 mm