Learn More
TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Code produit. 15484299
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15484299
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J61787.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le TRIS est utilisé comme tampon biologique standard, extraction de phénol d’ADN ou d’ARN, et comme composant de la séparation et de l’empilement des gels dans la caractérisation des produits de traduction in vitro par SDS-PAGE.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Difficult to mix.