Learn More
Tris(2-aminoéthyl)amine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
167.00€ - 582.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4097-89-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.24 |
Clé InChI | MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine |
CID PubChem | 77731 |
ChEBI | CHEBI:30631 |
Nom IUPAC | N’,N’-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine |
SMILES | C(CN(CCN)CCN)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10175710
|
Thermo Scientific Acros
314791000 |
100 mL | Flacon en verre |
167.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11317251
|
Thermo Scientific
314795000 |
500 mL | Flacon en verre |
582.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4097-89-6 | |
146.24 | |
tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine | |
CHEBI:30631 | |
C(CN(CCN)CCN)N |
C6H18N4 | |
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N | |
77731 | |
N’,N’-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine |
Spécification
Tris(2-aminoethyl)amine | |
-16.0°C | |
0.9770g/mL | |
>110°C | |
96% | |
(H2NCH2CH2)3N | |
04,II,695 | |
tris 2-aminoethyl amine, tren, taea, 2,2',2-triaminotriethylamine, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 2-aminoethyl, tri 2-aminoethyl amine, tren hp, tris aminoethyl amine, nitrilotris ethylamine, n,n-bis 2-aminoethyl ethane-1,2-diamine | |
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N | |
N’,N’-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine | |
77731 | |
146.24 | |
Liquide |
4097-89-6 | |
Jaune | |
265.0°C | |
Authentique | |
C6H18N4 | |
1.4960 to 1.4980 | |
0.977 | |
Solubility in water: soluble. | |
C(CN(CCN)CCN)N | |
146.24 | |
CHEBI:30631 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 223-857-4
RUO – Research Use Only