Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 1 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Code produit. 10123293
Click to view available options
Quantité:
4 l
20 l
Conditionnement:
20L
Code produit. 10123293
Marque: Fisher BioReagents BP243420
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Acetate-EDTA
Note relative au nom 1X Solution
CAS 77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5
Couleur Sans désignation
Forme physique Liquide
Quantité 20 l
DNase Sans DNase
Filtré à travers Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron.
Conditionnement Poly CUBE
Protéase Protease free
Synonyme TAE
Qualité Électrophorèse