Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 1 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
4 l
20 l
Conditionnement:
20L
Description
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris-Acetate-EDTA |
| Note relative au nom | 1X Solution |
| CAS | 77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5 |
| Couleur | Sans désignation |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 4 l |
| DNase | Sans DNase |
| Filtré à travers | Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. |
| Conditionnement | Poly CUBE |
| Protéase | Protease free |
| Afficher plus |