Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, poudre 25 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Code produit. 10255303
Click to view available options
Quantité:
1 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10255303
Marque: Fisher BioReagents BP13311
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon en utilisant la poudre Fisher BioReagents 25X TAE -- ajoutez simplement de l’eau pure !
  • Chaque paquet de feuilles contient la quantité correcte de poudre pré-pesée pour faire 1 L de tampon TAE 25X contenant de l’acétate de tris 1M et de l’EDTA 0,025M
  • Testée quant à l’absence de DNase, de RNase et de protéase
  • Le TAE est un tampon couramment utilisé pour l’électrophorèse des acides nucléiques dans les gels d’agarose et de polyacrylamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Acetate-EDTA
Note relative au nom 25X Powder
CAS 77-86-1, 6850-28-8, 6381-92-6, 10378-23-1
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Solide
Quantité 1 Paquets
DNase Sans DNase
Conditionnement Emballage en aluminium
Protéase Protease free
Synonyme TAE
Qualité Électrophorèse
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (64.36%), Acetic Acid, Sodium Salt (31.91%) and Ethylenediamine Tetraacetic Acid (3.72%).
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris Acetate EDTA 25X Powder