Learn More
Tampon Tris-Borate-Edta, pour électrophorèse, (10 X concentration), Fisher Chemical
Code produit. 10204260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
Code produit. 10204260
Marque: Fisher Chemical T/P050/24
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tampon Tris-Borate-Edta, pour électrophorèse, (concentration 10X)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610769-35-2
Formule moléculaire C14H30BN3O14
Poids moléculaire (g/mol) 475.211
Numéro MDL 4679
Clé InChI OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 21257725
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyl-(carboxyméthyl)amino]acide acétique ; Acide borique
SMILES B(O)(O)O.C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Point d’ébullition 219°C
Couleur Incolore
pH 8.2 to 8.4
Forme physique Liquide
Quantité 10 L
Conditionnement Sachet dans une boîte