Learn More
Solution saline tamponnée au Tris (TBS, 10 X), avec1 % de Triton™ X-100, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15450247
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15450247
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62533.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
It used in some biochemical techniques that is maintain the pH within a relatively narrow range. Tris-HCl is commonly used to make TBS buffers. Tris Buffered Saline has been used as washing buffer for electrodes. It was used to wash micro titer plates for western blot experiments and screening methods. it is suitable for use as a washing buffer for alkaline phosphatase or peroxidase conjugates in dot blot assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans certaines techniques biochimiques qui maintiennent le pH dans une plage relativement réduite. Le tris-HCl est couramment utilisé pour fabriquer des tampons TBS. La solution saline tamponnée au Tris est parfois utilisée comme tampon de lavage pour les électrodes. Elle a été utilisée pour laver les plaques de microtitration dans les méthodes d’analyses et les expériences de transfert Western. Elle convient à une utilisation comme tampon de lavage pour les conjugués de peroxydase et de phosphatase alcaline dans les transferts dot-blot.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
250 mM de Tris, 27 mM de KCl, 1,37 M de NaCl, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00132476
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS-buffered saline
Note relative au nom with 1% Triton™ X-100
Concentration 10X
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.