Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution saline tamponnée au TRIS (TBS, 10 X, riche en sel) pH 7,4
Code produit. p-7042478
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 L
Conditionnement:
1L
2L
500mL
Code produit. 15460257
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62664.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau TRIS-buffered saline
Note relative au nom high salt
Concentration 10X
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL